Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Verfahrens
- Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Präzisionskolben
- Spitzen-System drehbar um 360°
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±4.0/plusmn;1.6 % |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Präzision | ±2.5/plusmn;1.6 % |
| Menge | 1/Pckg. |