Learn More
Axygen™ Axypet™ Single Channel Pipettor, Calibration 3x10 STD
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- ISO 17025 vorkalibriert
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Die einzigartige EZIject-Taste an der Seite (optional) reduziert die Bewegung des Daumens (die linkshändig zu bedienende EZIject-Taste ist auf Sonderbestellung erhältlich).
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Einkanalpipettierer |
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 2 μl |
| Menge | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |