Learn More
R&D Systems™ AY 9944 dihydrochloride
Artikelnummer. 18742704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18742704 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18742704 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1639/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.06 €
    258.30 € / 10 Milligramm
    Sparen 27.76 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of Hedgehog (Hh) signaling. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling, possibly via several mechanisms. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase (IC50 = 13 nM), thus reduces cholesterol biosynthesis, and also inhibits cholesterol esterification. May also directly block the cellular response to Hh proteins. Teratogenic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AY 9944 dihydrochloride
CAS 366-93-8
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C22H30Cl4N2
Formelmasse 464.3
Reinheit >99%
Molekulargewicht 464.296