Learn More
Tocris Bioscience™ AZ Dyrk1B 33
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18730939
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730939 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18730939
Marke: Tocris Bioscience™ 5632/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective Dyrk1B kinase inhibitor
AZ Dyrk1B 33 is a potent and selective ATP-competitive Dyrk1B kinase inhibitor (IC50 = 7 nM); displays distinct cellular effects when compared to DYRK1B knockdown through siRNA. Demonstrates cellular in vitro activity (IC50 = 194 nM). Exhibits better selectivity than AZ 191 (Cat. No 5232); displays no off-target effects against a panel of 124 kinases tested (no kinase was inhibited above 50% at 1 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
CAS 1679330-37-0
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO
Summenformel C19H16N4
Formelmasse 300.36
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Nur für Forschungszwecke.