Learn More
Azadibenzocyclooctynsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486449
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486449 25 mg 25 Milligramm
15496449 100 mg 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15486449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64549.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1425485-72-8 | C21H19NO3 | 333.39 g/mol
Azadibenzocyclooctyne acid is the simplest amine reactive reagent for introducing a dibenzylcyclooctyne to available amine functionality.Azadibenzocyclooctyne acid is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne click chemistry reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azadibenzocyclooctyn-Säure ist das einfachste Amin-reaktive Reagenz zum Einführen eines Dibenzylcyclooctyn zur vorhandenen Amin-Funktionalität. Azadibenzocyclooctyn-Säure ist sehr nützlich bei stammgeförderten kupferfreien chemischen Click-Reaktionen mit Azid-Alkynen. Es reagiert mit azidfunktionalisierten Verbindungen oder Bimolekülen zu einer stabilen Triazolbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator benötigt wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht mit Aminen verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1425485-72-8
Summenformel C21H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 333.39
MDL-Nummer MFCD22380737
InChI-Schlüssel NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-c6-acid, azadibenzocyclooctyne acid, dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c, 6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid
PubChem CID 77078156
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azadibenzocyclooctyne acid
Farbe Weiß bis grau
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formelmasse 333.38
Physikalische Form Fest