Learn More
Azadibenzocyclooctin-Amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417009
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417009 100 mg 100 Milligramm
15407009 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65637.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1255942-06-3 | C18H16N2O | 276.339 g/mol
Azadibenzocyclooctyne amine is a carbonyl reactive reagent used to incorporate ADIBO into organic compounds, surfaces or particlesAzadibenzocyclooctyne amine is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azadibenzyclooctyne-amin ist ein Carbonyl-reaktives Reagenz, das zur Einarbeitung von ADIBO in organische Verbindungen, Oberflächen oder Partikel verwendet wird. Azadibenzocyclooctyne-Amin ist weithin einsetzbar in streckungsfördernden kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen. Es reagiert mit azidfunktionalisierten Verbindungen oder Bimolekülen zu einer stabilen Triazolbindung, ohne dass ein Cu(I)-Katalysator benötigt wird.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Aminen und Aziden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1255942-06-3
Summenformel C18H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 276.339
MDL-Nummer MFCD22380759
InChI-Schlüssel OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dbco-amine, azadibenzocyclooctyne-amine, adibo-ch2 2-nh2.tfa, azadibenzocyclooctyne-ch2 2-amine.tfa, dibenzocyclooctyne-amine, for copper-free click chemistry, 5-beta-alanyl-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine, 3-amino-1-5-aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne-5-yl-1-propanone, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.0?,? hexadeca-1 16 ,4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.04,9 hexadeca-1 12 ,4 9 ,5,7,13,15-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one
PubChem CID 77078258
SMILES C1C2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C3N1C(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azadibenzocyclooctyne-amine
Farbe Gelb bis orange
Menge 100 mg
Formelmasse 276.33
Physikalische Form Fest