Learn More
Azamethiphos-d6, TRC
Artikelnummer. 30347811
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30347811
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA80130210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azamethiphos-d6
CAS 1189894-02-7
Summenformel C9 D6 H4 Cl N2 O5 P S
Menge 10 mg
Synonym 3-[Bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanylmethyl]-6-chloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
IUPAC-Name 3-[bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanylmethyl]-6-chloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 330.71
Formelmasse 330.0113