Learn More
Azaperon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15597529 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15597529 1 g 1 Gramm
15507539 5 g 5 Gramm
15517539 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15597529 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460830010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1649-18-9 | C19H22FN3O | 327.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1649-18-9
Summenformel C19H22FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 327.40
MDL-Nummer MFCD00866692
InChI-Schlüssel XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym azaperone, stresnil, fluoperidol, suicalm, azaperon, azeperone, eucalmyl, sedaperone vet, azaperona, azaperonum
PubChem CID 15443
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-on
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Chemischer Name oder Material Azaperone
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, chloroform
Formelmasse 327.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azaperone
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.