Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 2461
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000999
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30000999
Marke: Tocris Bioscience™ 6060/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent PARP inhibitor; orally bioavailable
AZD 2461 is a potent PARP inhibitor (IC50 values are 2, 5 and 200 nM for PARP2, PARP1 and PARP3, respectively). Exhibits anticancer effects in BRCA1 mutant, but not wild-type breast cancer cell lines in vitro. Inhibits growth of olaparib -resistant mammary tumors in a mouse model and is a poor substrate for the P-gp transporter. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1174043-16-3
Summenformel C22H22FN3O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[[4-Fluoro-3-[(4-methoxy-1-piperidinyl)carbonyl]phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formelmasse 395.43
Physikalische Form Solid
Reinheit >98%
Molekulargewicht 395.434