Learn More
AZD 8186, TRC
Artikelnummer. 30179030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179030 10 mg 10 Milligramm
30179445 100 mg 100 Milligramm
30179229 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA80818510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1627494-13-6
Summenformel C24H25F2N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 457.48
Synonym AZD 8186, 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
IUPAC-Name 8-[(1R)-1-(3,5-Difluoranilino)ethyl]-N,N-Dimethyl-2-Morpholin-4-yl-4-oxochromen-6-Carboxamid
SMILES C[C@@H](Nc1cc(F)cc(F)c1)c2cc(cc3C(=O)C=C(Oc23)N4CCOCC4)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-[(1R)-1-[(3,5-Difluorophenyl)amino]ethyl]-N,N-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-6-carboxamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H25F2N3O4/c1-14(27-18-11-16(25)10-17(26)12-18)19-8-15(24(31)28(2)3)9-20-21(30)13-22(33-23(19)20)29-4-6-32-7-5-29/h8-14,27H,4-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Formelmasse 457.1813