Learn More
Nonandisäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052116
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11339208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042587.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Azelaic acid acts as an anti-inflammatory compound. It is also exhibits anti acne activity. It up regulates expression of ant oxidative enzymes. Azelaic acid also inhibits proliferation of melanocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-99-9
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
MDL-Nummer MFCD00004432
InChI-Schlüssel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelaic acid
Schmelzpunkt ∼102 °C
Siedepunkt 286 °C (100 mmHg)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 96%
Dichte 1,225 g/mL
Menge 25 g
Flammpunkt 215 °C (419 °F)
Physikalische Form Kristallin