Learn More
Azelainsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13469508 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13469508 500g Glasflasche 500 Gramm
10476832 25 g Glasflasche 25 Gramm
10477022 100g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13469508 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401525000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-99-9
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
MDL-Nummer MFCD00004432
InChI-Schlüssel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelaic Acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 98,0°bis 103,0 °C
Siedepunkt 237,0 °C (20,0 hPa)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500g
Flammpunkt 215 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Leicht Kristallpulver oder Flocken
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HOOC(CH2)7COOH
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2,4 g/l Wasser (20 °C).Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Alkohol und Äther: 2,7 g/100 ml(15 °C), löslich in organischen Lösungsmitteln, leicht löslich in Benzol
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 98%