Learn More
Azelainsäure, TRC
Artikelnummer. 30134239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134239 1 g 1 Gramm
17952165 25 g 25 Gramm
17910465 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA8081401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-99-9
Summenformel C9 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 188.1049
Reinheit (%) >95%