Learn More
Azetidin-3-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478917
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478917 5 g 5 Gramm
15488917 250 mg 250 Milligramm
15468917 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52294.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 36476-78-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Azetidin-3-Carbonsäure-Derivate haben potenzielle biologische und foldamere Anwendungen. Azetidin-3-carbonsäure, ein ziemlich gestrecktes Molekül, liefert Oxadiazole in guten Ausbeuten. Azetidin-3-carbonsäure wird als chemisches Hybridisierungsmittel verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36476-78-5
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00191763
InChI-Schlüssel GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
PubChem CID 93192
IUPAC-Name Azetidin-3-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) ≥98%