Learn More
AZI2/NAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | AZI2/NAP1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.41 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16884014
|
Proteintech
15042-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16874014
|
Proteintech
15042-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NFKB (Fujita et al., 2003 ).Spezifikation
| AZI2/NAP1 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H6S1 | |
| 64343 | |
| AZI2/NAP1 Fusion Protein Ag6892 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AZI2 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5 azacytidine induced 2, AZ2, AZI2, Nak associated protein 1, NAP1, TILP | |
| AZI2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |