Learn More
Azido-Erythro-Sphingosin, TRC
Artikelnummer. 30179605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179605 25 mg 25 Milligramm
30179519 1 mg 1 Milligramm
30179193 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA92650025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103348-49-8
Summenformel C18 H35 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.49
IUPAC-Name (E,2S,3R)-2-azidooctadec-4-en-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azido-erythro-sphingosine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formelmasse 325.2729