Learn More
Azido-PEG3-azid, TRC
Artikelnummer. 30359247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4168751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Summenformel C8 H16 N6 O3
Menge 1 g
Synonym 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
SMILES [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-Name 1-Azido-2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)Ethoxy]Ethoxy]Ethoxy]Ethan
Molekulargewicht (g/mol) 244.25
Formelmasse 244.1284