Learn More
Azido-PEG3-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Biotinylation reagent for labeling alkyne containing molecules or biomolecules using either copper-catalyzed 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry or copper-free click chemistry with cyclooctyne derivatives. The azide group reacts with alkynes to form a stable triazole linkage facilitating the introduction of biotin into your alkyne modified system of interest. This reaction is bioorthogonal or in other words compatible with biological systems in that it?s components do not react with the biological environment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biotinylierungsreagenz zur Markierung von alkinhaltigen Molekülen oder Biomolekülen mit entweder kupferkatalysierter 1,3 dipolarer Cycloaddition Click-Chemie oder kupferfreier Click-Chemie mit Cyclooctyn-Derivaten. Die Azidgruppe bildet in Reaktion mit Alkinen eine stabile Triazolverbindung, die die Einführung von Biotin in Ihr Alkin-modifiziertes System erleichtert. Diese Reaktion ist bioorthogonal oder mit anderen Worten mit biologischen Systemen kompatibel, da ihre Komponenten nicht mit der biologischen Umgebung reagieren.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azido-PEG3-biotin conjugate |
| Farbe | Weiß bis grau |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubile in DMSO,DMF and water. |
| Formelmasse | 444.55 |
| Physikalische Form | Fest |