Learn More
Azidoethanol, TRC
Artikelnummer. 30136594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136594 5 g 5 Gramm
30136239 10 g 10 Gramm
30004836 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA8485605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1517-05-1
Summenformel C2 H5 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
Synonym Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
IUPAC-Name 2-Azidoethanol
SMILES OCCN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Azidoethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Formelmasse 87.0433
Reinheit (%) >95%