Learn More
R&D Systems™ Azidothymidine
Artikelnummer. 18767958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18767958 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18767958 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4150/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Selective reverse transcriptase inhibitor. Exhibits 100-fold selectivity for HIV reverse transcriptase over DNA polymerase α. Suppresses HIV-1 replication and enhances cell viability in HIV-1 infected T cells. Attenuates growth of multiple myeloma (MM) cells in vitro and reduces growth of MM tumor xenografts in mice. Increases differentiation iPSCs into cortical neurons and reduces the over-proliferation of neural precursors. Orally bioavailable and brain penetrant. Antiretroviral agent. Also decreases CRISPR-mediated homology directed repair (HDR) efficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 99%
Summenformel 3 '-Azido-3 '-deoxythymidine
CAS 30516-87-1
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 50 mg
Produkttyp Azidothymidine
Molekulargewicht M.W. (Observed): 267.24
Produktlinie Tocris
Hemmstoffe Azidothymidine
Nur für Forschungszwecke