Learn More
Azinphosethyl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329457 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16329457 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 16329457
Marke: SPEX Certiprep S366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Azinphos-ethyl2642-71-91000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azinphos-ethyl
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 2642-71-9, 67-64-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C12H16N3O3PS2
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel RQVGAIADHNPSME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
IUPAC-Name 3-(Diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-1,2,3-Benzotriazin-4-on
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 345.372
PubChem CID 17531
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:38587
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch