Learn More
Azlocillin sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470978 5 g 5 Gramm
16452219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0529A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azlocillin sodium salt
Physikalische Form Solid
CAS 37091-65-9
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N5NaO6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium azlocillin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (206.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCNC3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekulargewicht (g/mol) 483.47
Formelmasse 483.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research