Learn More
Azlon™ Acrylbürette
Artikelnummer. 12033903
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12033903 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12033903 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. BDH112T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon Acryl-Bürette™, geeignet für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- oder Industrielaboren, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten.
  • Geeignet für den Einsatz in der häuslichen Pflege, besonders dort, wo häufig Brüche auftreten
  • Genauigkeit der Klasse B
  • Ideal zur Verwendung in Bildungseinrichtungen.
  • Wird mit Hähnen aus PMP/PP geliefert.
  • Jede Bürette kommt mit entsprechendem technischen Datenblatt.
  • Bruchfeste durchsichtige Büretten aus Acryl sind in schwarz bis zur Genauigkeit der Klasse B siebbedruckt.
  • Unempfindlich gegenüber den meisten verdünnten wässrigen Lösungen (außer Ammoniak und Fluorwasserstoff), eignet sich jedoch nicht für Ethanol oder organische Lösungsmittel.
  • Einzeln kalibriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Acryl
Graduierungen 0.1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Einsatz in Bildungslaboren, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten
Anzahl pro Packung Je 1
Enthält Sperrhahn
Material des Sperrhahns PMP/PTFE
Toleranz ±0,1 ml
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385