Learn More
Azlon™ Bürette aus Acryl, Single Bore, Klasse B
Beschreibung
Für Links- oder Rechtshänder geeignet. Die Azlon™ Acryl-Bürette mit einer Bohrung der Klasse B eignet sich hervorragend für Schulungslabors, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten.
- Acrylkonstruktion für Festigkeit und Transparenz
- Die Graduierungen sind in schwarzer Farbe gemäß ISO385-Genauigkeitsklasse B aufgedruckt
- Geeignet für den Einsatz in Bildungslaboren, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten
- Unempfindlich gegenüber den meisten verdünnten wässrigen Lösungen, jedoch nicht für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln geeignet
- Die Drehbarkeit um 90° macht die Absperrhähne sowohl für Links- als auch für Rechtshänder tauglich
- Die Absperrhähne können zur leichteren Reinigung abgenommen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Acryl |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rechts- und Linkshänder |
| Enthält | PMP/Polyethylen-Sperrhähne |
| Umfang | Schwarz |
| Material des Sperrhahns | PMP/PTFE |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse B |
| Mehr anzeigen |