Learn More
Azlon™ Bürette aus Acryl, Single Bore, Klasse B
Artikelnummer. p-8001777
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12044637 25 ml 1 Stück
10420655 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12044637 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BDH112T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für Links- oder Rechtshänder geeignet. Die Azlon™ Acryl-Bürette mit einer Bohrung der Klasse B eignet sich hervorragend für Schulungslabors, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten.
Suitable for left or right handed use. The Azlon™ Acrylic Single Bore Class B Buret is great for educational laboratories, especially where breakages often occur.
  • Acrylkonstruktion für Festigkeit und Transparenz
  • Die Graduierungen sind in schwarzer Farbe gemäß ISO385-Genauigkeitsklasse B aufgedruckt
  • Geeignet für den Einsatz in Bildungslaboren, insbesondere dort, wo häufig Brüche auftreten
  • Unempfindlich gegenüber den meisten verdünnten wässrigen Lösungen, jedoch nicht für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln geeignet
  • Die Drehbarkeit um 90° macht die Absperrhähne sowohl für Links- als auch für Rechtshänder tauglich
  • Die Absperrhähne können zur leichteren Reinigung abgenommen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Acryl
Graduierungen 0.1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rechts- und Linkshänder
Enthält PMP/Polyethylen-Sperrhähne
Material des Sperrhahns PMP/PTFE
Toleranz ±0,1 ml
Typ Bürette
Class Klasse B