Learn More
Azlon™ Körbe mit Klappdeckel
Artikelnummer. 12085542
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12085542 167 x 167 x 155 mm 1 Stück
12095542 225 x 225 x 230 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12085542 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BWK006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.74 €
    26.18 € / 1 Stück
    Sparen 10.56 €
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Praktisch für die Lagerung im Labor
  • Stapelbare, platzsparende Bauweise
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung im Labor, Sterilisation von Reagenzgläsern
Außenhöhe (metrisch) 155 mm
Länge (metrisch) 167 mm
Enthält Klappdeckel
Material Polypropylen
Außenbreite (metrisch) 167 mm
Abmessungen (L x B x H) 167 x 167 x 155 mm