Learn More
Azlon™ Körbe mit Klappdeckel
Artikelnummer. 12095542
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12095542 225 x 225 x 230 mm 1 Stück
12085542 167 x 167 x 155 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12095542 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BWK009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.72 €
    27.59 € / 1 Stück
    Sparen 11.13 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Praktisch für die Lagerung im Labor
  • Stapelbare, platzsparende Bauweise
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung im Labor, Sterilisation von Reagenzgläsern
Außenhöhe (metrisch) 230 mm
Länge (metrisch) 225 mm
Enthält Klappdeckel
Material Polypropylen
Außenbreite (metrisch) 225 mm
Abmessungen (L x B x H) 225 x 225 x 230 mm