missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Flasche, Weithals, 150 ml, 32 mm HDPE-Großpackung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Unit Size:
350 Stück
Description
Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | HDPE |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction