Learn More
x200 Bottle 250ml W/N 37mm HDPE Bulk
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | HDPE |