Learn More
Azlon™ Allzweckeimer
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die langlebige quadratische Form ermöglicht eine wirtschaftliche Raumnutzung
- Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
- Geprägte Graduierungen (14 l in 0.5 Teilungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Quadratischer Eimer |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Griffmaterial | Polyethylen |
| Höhe (metrisch) | 292 mm |
| Länge (metrisch) | 292 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 292 mm |