Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Artikelnummer. 10196054
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
8 mm
12 mm
13mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Product Code. 10196054
missing translation for 'mfr': Azlon SWN662
Only null left
Add to basket
Add to basket
In verschiedenen Größen lieferbar. Der runde Azlon™ Rührstab eignet sich für die verschiedensten Behälter mit flachem Boden.
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
  • Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
  • Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 0.98 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 0,98 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material Magnetisch
Menge 2/Pckg.
Form Zylinder
Typ Rührstab