Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Artikelnummer. 10379554
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
8 mm
12 mm
13mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10379554
Marke: Azlon SWN664
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In verschiedenen Größen lieferbar. Der runde Azlon™ Rührstab eignet sich für die verschiedensten Behälter mit flachem Boden.
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
  • Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
  • Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 1.18 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 1.18 Zoll
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Material Magnetisch
Menge 2/Pckg.
Form Zylinder
Typ Rührstab