Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
8 mm
12 mm
13mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
- Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
- Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 2.36 L (in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Material | Magnetisch |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Zylinder |
| Typ | Rührstab |