Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Beschreibung
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
- Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
- Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 260 ° °C |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 2/Packung |
| Form | Zylinder |
| Typ | Rührstab |