Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Beschreibung
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
- Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
- Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 45 mm |
| Material | Magnetisch |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Zylinder |
| Typ | Rührstab |