Learn More
Azlon™ runder Rührstab
Artikelnummer. 15768087
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
8 mm
12 mm
13mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.23 in.
4.5 mm
6mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15768087
Marke: Azlon SWN6620
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
In verschiedenen Größen lieferbar. Der runde Azlon™ Rührstab eignet sich für die verschiedensten Behälter mit flachem Boden.
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
  • Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
  • Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material Magnet
Menge 2