Learn More
Azlon™ Abtropfgestell für die Wandmontagegestell
Artikelnummer. 12093431
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.23 Zoll
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
12093431 0.23 Zoll 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12093431 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. WRP002P
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichte, einfach zu montierende Abtropfgestelle aus Polystyrol für die Wandmontage
Schmale Spitzstifte für die Verwendung mit Azlon™ dem Abflussrack
  • Die Stifte rasten auf der Rückseite der Platte ein und sind mit Abstand zueinander angeordnet, dass Laborutensilien von unterschiedlichen Größen auf das Gestell passen
  • Das Wasser sammelt sich in der Mulde am unteren Ende des Gestells und läuft über einen Gummischlauch ab, der in ein Waschbecken oder in einen Behälter in der Nähe geleitet werden kann
  • Lieferung mit Wandmontagezubehör
  • Die Abmessungen sind ca. 650 mm Höhe x 450 mm Breite
  • Ein Set mit dünnen Stiften für Reagenzgläser und Messkolben ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Abtropfgestell
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Produkttyp Schmaler Zapfen