Learn More
Azlon™ Gaszufuhrröhrchen
Artikelnummer. p-8002910
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Produkttyp:
Gaszufuhrröhrchen
Gaszufuhrschlauch mit doppelter Biegung
Seitenarm
Spundzapfen
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12673012
Marke: Azlon™ DT002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Konstruktion aus Polypropylen. Der Azlon™ Gaszufuhrschlauch ist der ideale Ersatz für fragile Glasröhrchen.
  • Vorgekrümmte, starre Zufuhrrohre aus Polypropylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Geeignet für viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 11.41 in.
Gesamtlänge (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viele Typen von Gassammlungsexperimenten in Schulen und Universitäten
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Spundzapfen