Learn More
Azlon™ Azlon™ HDPE, Saugflasche mit weitem Hals
Artikelnummer. 10359554
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10359554 100 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10359554 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. BWX072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.70 €
    541.26 € / 1 Stück
    Sparen 137.44 €
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten und zur Lagerung oder zum Transport von Flüssigkeiten und Pulvern auf dem Labortisch
Eigenschaften:
  • Große Kapazität
  • Weite Öffnung für einfaches Befüllen
  • Schraubverschluss mit wasserdichter Gummiversiegelung zur Verhinderung von Auslaufen und Spritzern
  • Auslaufsicherer Absperrhahn
  • Tragegriffe für einfaches Anheben
Verwendungen:
  • Dosierungen auf dem Tisch
  • Aufbewahrung großer Mengen
  • Transport
  • Flüssigkeiten 
  • Pulver
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 26 gal.
Kapazität (metrisch) 100 L
Innendurchmesser (metrisch) Hals 240 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten und zur Lagerung oder zum Transport von Flüssigkeiten und Pulvern auf dem Labortisch
Höhe (metrisch) mit Verschluss 770 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe
Material HDPE
Flaschenhalstyp Weit
Produkttyp Saugflasche
Form Rund