Learn More
Azlon™ Polypropylen, schwerer Wagenbeute mit Absperrhahn
Artikelnummer. 11303464
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11303464 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11303464 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. BNP10A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.10 €
    58.22 € / 1 Stück
    Sparen 14.88 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Zur einfachen Platzierung auf Einlegeböden oder Tischplatten; autoklavierbar; Farbe: Weiß (durchscheinend)
Zur Verwendung mit: Zur einfachen Platzierung auf Regalen oder Arbeitsflächen; Autoklavierbar; Farbe: Weiß (durchscheinend)
  • Produkte nehmen am My Green Lab Label-Programm ACT teil. Das ACT Label ist das führende Öko-Label für Laborprodukte, das Verantwortlichkeit, Konsistenz und Transparenz (ACT) gewährleistet, um nachhaltige Laborbeschaffung zu ermöglichen.
  • Milchvein und Kappe werden aus regulatorischem Polypropylen (PP) hergestellt, mit der Option eines undichten, robusten Absperrhahns aus USP Klasse-VI-konformem PP-Harz für eine sichere und einfache Flüssigkeitsdosierung.
  • Zuverlässige Leistung, jeden Tag: Von der Medienvorbereitung bis zur großvolumigen Flüssigkeitsbehandlung AZLON™ liefern Mandons zuverlässige, benutzerfreundliche Leistung, wenn es um Flüssigkeitshandhabung geht.
  • Leicht und langlebig AZLON™ : Ballons, hergestellt aus hochwertigem PP, sind langlebig, bruchbeständig und leicht – perfekt für geschäftige Labore.
  • Für einfache Bedienung und Sicherheit konzipiert: Ergonomische Griffe sorgen für einen sicheren Griff, die gedrungene Quadratform sorgen für hervorragende Stabilität auf der Arbeitsplatte oder im Transport und optimieren gleichzeitig wertvollen Laborplatz. Mit optionalem leckdichten Stopphahn unterstützen unsere Anhänger eine sichere, kontrollierte Dosierung.
  • Praktische Funktionen, die Ihren Arbeitsablauf unterstützen: Geformte Abstufungen ermöglichen ein einfaches Volumenmanagement, die Kappen für 10L- und 20L-Anhänger verfügen über geformte Bohrführungen für eine einfache Platzierung von Sonden, Zuführungsleitungen und Flüssigkeitssaugung, und der optionale undichte Widerstandshahn öffnet und schließt sich in einer Viertelumdrehung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Naturfarben (durchscheinend)
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur einfachen Platzierung in Regalen oder auf Werkbänken
Höhe (metrisch) mit Verschluss 360 mm
Enthält Verschluss, eingeformter Tragegriff
Material Polypropylen
Mouth Style Weit
Produkttyp Ballett mit Stopcock
Form Achteckig