Learn More
Azlon™ Azlon™ HDPE, Saugflasche mit weitem Hals
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:Gehäuse 30L
Beschreibung
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids and bulk storage or transportation of liquids and powders
Eigenschaften:
- Große Kapazität
- Weite Öffnung für einfaches Befüllen
- Schraubverschluss mit wasserdichter Gummiversiegelung zur Verhinderung von Auslaufen und Spritzern
- Auslaufsicherer Absperrhahn
- Tragegriffe für einfaches Anheben
- Dosierungen auf dem Tisch
- Aufbewahrung großer Mengen
- Transport
- Flüssigkeiten
- Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,9 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 240 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dispensierung gewöhnlicher Labormedien und Massenlagerung oder -transport von Flüssigkeiten oder Pulvern |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 415 mm |
| Enthält | Verschluss, Tragegriffe |
| Material | HDPE |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Produkttyp | Saugflasche |
| Form | Rund |