Learn More
Azlon™ Kanister aus starrem HDPE
Artikelnummer. 10749365
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität: 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10749365 Kapazität: 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10749365 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JGH140
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch): 1 l
    • Leicht und robust
    • Korrosionsbeständig
    • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA (FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Abmessungen (L x B x H) 124 x 72 x 163 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister