Learn More
Azlon™ Kanister aus starrem HDPE
Artikelnummer. 10115674
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10115674 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10115674 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JGH148
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kapazität (metrisch): 5 l
Capacity Metric: 5 L
    • Leicht und robust
    • Korrosionsbeständig
    • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA (FDA)
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Abmessungen (L x B x H) 186 x 134 x 282 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister