Learn More
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE
Artikelnummer. p-8001790
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10297574 30 ml 10 Stück
10287584 60 ml 10 Stück
12521446 100 ml 10 Stück
11313494 125 ml 10 Stück
10003734 150 ml 10 Stück
10360025 250 ml 10 Stück
10370025 500 ml 10 Stück
10635515 1000 ml 5 Stück
10014654 2000 ml 5 Stück
9 options
Artikelnummer. 10297574
Marke: Azlon™ BWH0030PN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ HDPE runde Weithalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das auslaufsichere Design ohne Innenbeschichtung bietet glatte Konturen für effizientes Ausgießen.
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Runde AzlonTM HDPE-Weithalsflaschen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
  • Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Lieferung in Schrumpffolienpackung
  • S. P.I. Recyclingcodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 70 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar