Learn More
Azlon™ quadratische HDPE-Flaschen mit Schraubverschlüssen und Dichtungseinsatz
Artikelnummer. 10044074
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Hals unitSize
10044074 250 ml 43 mm 10 Stück
10769345 100 ml 33 mm 10 Stück
10288294 500 ml 52 mm 10 Stück
10555115 1000 ml 58 mm 5 Stück
4 options
Artikelnummer. 10044074
Marke: Azlon BGE430P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Lagerung von Chemikalien, Pulvern und Granulaten geeignet. Die Azlon™ Vierseitige Flasche aus HDPE wird mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtungseinsatz geliefert.
  • Strapazierfähige Weithalsflaschen
  • Schwarzer Polypropylen-Deckel mit Schaumpfropf aus LDPE
  • Praktische quadratische Bauform für wirtschaftliche Raumausnutzung
  • Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 106 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Breite (metrisch) 60 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 106 mm
Verschlussauskleidung LDPE Foam Wad
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Schaumpfropf
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar