Learn More
Azlon™ quadratische HDPE-Flaschen mit Schraubverschlüssen und Dichtungseinsatz
Artikelnummer. 10555115
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10555115
Marke: Azlon BGE439P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Lagerung von Chemikalien, Pulvern und Granulaten geeignet. Die Azlon™ Vierseitige Flasche aus HDPE wird mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtungseinsatz geliefert.
  • Strapazierfähige Weithalsflaschen
  • Schwarzer Polypropylen-Deckel mit Schaumpfropf aus LDPE
  • Praktische quadratische Bauform für wirtschaftliche Raumausnutzung
  • Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Durchscheinend
Abmessungen (L x B x H) 95 x 95 x 171 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von Chemikalien, Pulver und Granulat
Material HDPE
Anzahl pro Packung 5/Packung
Breite (metrisch) 95 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 171 mm
Verschlussauskleidung LDPE Foam Wad
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Schaumpfropf
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar