Learn More
Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen
Artikelnummer. 10115044
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10115044 250 ml 10 Stück
10054164 25 ml 10 Stück
10574725 50 ml 10 Stück
10574915 100 ml 10 Stück
11303504 500 ml 10 Stück
11313504 1000 ml 5 Stück
11323504 2000 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10115044 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BGE230P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese quadratischen Flaschen mit Graduierung eignen sich zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit. Azlon™ quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.
Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit diesen quadratischen Flaschen mit Graduierung.AzlonTM quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.
  • Hochbelastbare quadratische Flaschen mit Einsteckversiegelung und Schraubverschluss
  • Mit Vorrichtung für das Anbringen eines Manipulationsnachweisdrahts zwischen den grifffesten Kappen und dem Hals
  • Eingegossene Graduierungen für eine ungefähre Bestimmung des Volumens
  • Platzsparendes Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die flüssige oder feste Verwendung
Material HDPE
Länge (metrisch) 60 mm
Anzahl pro Packung 10/Pckg
Breite (metrisch) 56 mm
Verschlussfarbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 108 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,36 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 Zoll
Durchmesser (metrisch) 34 mm (innerer Hals)
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar