Learn More
X5 250ML W/B 5 STAIN LAB D/LOK .
Artikelnummer. 12831464
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12831464 250 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12831464 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. WGW0255V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Voretikettiert mit Gram-Färbelösungen, Gefahrenetiketten und Gebrauchsanleitung
  • Voretikettiert mit Gram-Färbelösungen, Gefahrenetiketten und Gebrauchsanleitung
  • Mit patentierter DripLok™ Dampfentlüftungstechnologie
  • Das Set mit fünf Spritzflaschen ist bedruckt mit: - Kristallviolettlösung - Lugols Jodlösung - Gram Jodlösung - Gram Farb-/Einfärbelösung - Safranin-Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Gram-Färbeverfahren
Enthält Fünf Waschflaschen mit den folgenden Informationen: Kristallviolettlösung, Lugols Iodlösung, Iodlösung Gram, Gram-Färbungs-/Entfärbungslösung, Safranin-Lösung
Material LDPE
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Closure Included Ja
Graduated Nein
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Verschlusstyp Dampfentlüftung
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar