Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Artikelnummer. 15357037
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label Beschreibung Verschlussfarbe unitSize
15357037 500 ml Aceton Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch Rot 5 Stück
12116230 250 ml I.M.S. Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Gelb 5 Stück
11373514 250 ml Aceton Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Rot 5 Stück
12126230 250 ml Ethanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Orange 5 Stück
11383514 250 ml Methanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Grün 5 Stück
12196220 250 ml Isopropanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Blau 5 Stück
15307037 500 ml Aceton Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch Rot 5 Stück
12327512 500 ml Aceton Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch Rot 5 Stück
12357512 500 ml Ethanol Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch Orange 5 Stück
15387037 500 ml Ethanol Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch Orange 5 Stück
15367037 500 ml Methanol Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch Grün 5 Stück
15337037 500 ml Ethanol Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch Orange 5 Stück
11329643 500 ml Aceton Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Rot 5 Stück
15317037 500 ml Methanol Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch Grün 5 Stück
15377037 500 ml Isopropanol Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch Blau 5 Stück
12397512 500 ml Methanol Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch Grün 5 Stück
15327037 500 ml Isopropanol Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch Blau 5 Stück
12550456 500 ml Methanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Grün 5 Stück
11393514 500 ml I. M. S. Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Gelb 5 Stück
11303524 500 ml Isopropanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Blau 5 Stück
11349643 500 ml Ethanol Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Orange 5 Stück
10623801 500 ml Aceton Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch Rot 5 Stück
22 options
Artikelnummer. 15357037
Marke: Azlon WGW537VTMLME
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
  • Unlöschbar in mehreren Sprachen bedruckt (je nach Region)
  • Mit global harmonisierten Symbolen, NFPA-Warndiamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Beschreibung Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Höhe (metrisch) 163 mm
Chemical Label Aceton
Durchmesser (metrisch) 75 mm