Learn More
Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Spritzflaschen aus LDPE
Artikelnummer. 10203370
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Beschreibung:
Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch
Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch
Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Packungsgröße:
5 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label Beschreibung unitSize
10203370 500 ml Entionisiertes Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12580446 250 ml Ethanol Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
11946815 250 ml Methanol Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12166220 250 ml Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12570446 250 ml Aceton Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12186220 250 ml Isopropanol Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12560446 250 ml Entionisiertes Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12106230 250 ml I.M.S. Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12550446 250 ml Destilliertes Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
11966815 500 ml Aceton Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
10233610 500 ml Methanol Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
10529950 500 ml Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
11343514 500 ml Ethanol Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch 5 Stück
10690121 500 ml Isopropanol Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
10293700 500 ml I.M.S. Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
10191740 500 ml Destilliertes Wasser Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 5 Stück
12347522 500 ml Wasser Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch 5 Stück
12327522 500 ml Entionisiertes Wasser Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Englisch -
12317522 500 ml Destilliertes Wasser Unauslöschlich gedruckt in Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Englisch 5 Stück
15347037 500 ml Destilliertes Wasser Unauslöschlich gedruckt in Russisch, Polnisch, Deutsch und Englisch 5 Stück
15397037 500 ml Destilliertes Wasser Unauslöschlich gedruckt in Arabisch, Französisch und Englisch 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10203370 Lieferant Azlon™ Lieferanten-Nr. WGW603PML
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Mehrsprachige Azlon™ LDPE-Spülflaschen sind mit chemischen Namen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spülflaschen mehr benötigt werden.
  • Mehrsprachig bedruckte Weithals-Spritzflaschen
  • Unlöschbar bedruckt
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Erhältlich mit Etiketten für drei verschiedenen Wässer und fünf Lösungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Enthält Polypropylen-Verschluss, weiß
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 163 mm
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Chemical Label Entionisiertes Wasser
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Verschlusskappe ohne Belüftung
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar